missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgE Antibody (RM122), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-62027B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgE Monoclonal specifically detects IgE in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Specifica
| IgE | |
| Monoclonal | |
| 1mg/mL | |
| ELISA | |
| IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| Secondary | |
| This antibody reacts to human IgE. No cross reactivity with human IgG, IgM, IgD, or IgA. | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry | |
| RM122 | |
| Biotin | |
| PBS, 50% Glycerol, 1% BSA with 0.09% Sodium Azide | |
| IGHE | |
| Human IgE | |
| 50 μg | |
| 3497 | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto