Learn More
Igepal Ca - 630 Non-Ionic Detergent MP Biomedicals
Codice prodotto. p-3178943 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11452731
Marca: MP Biomedicals 0219859650
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 9036-19-5
Formula molecolare (C2H4O)x·C14H22O
Sinonimo Polyethylene glycol octylphenol ether
Specifica
Materiale o nome chimico Igepal Ca - 630
Nota nome Non-Ionic Detergent
Densità 1.06 g/mL
Quantità 50 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Igepal CA-630
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.