Learn More
IGEPAL∣r CA-630
Codice prodotto. p-7042015
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15443719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61055.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
IGEPAL∣r CA-630, CAS # 9002-93-1, is a nonionic and non-denaturing detergent used mainly for the solubilization, isolation, and purification of membrane protein complexes.
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • IGEPAL|r CA-630 is a nonionic and non-denaturing detergent similar to Nonidet P-40
Application
  • IGEPAL|r CA-630 is mainly used for the solubilization, isolation, and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis
  • IGEPAL|r CA-630 can be used in the composition of homogenizing buffers during western blotting technique in mouse muscle homogenates
  • It has been used in X-gal staining to study the lacZ expression
  • IGEPAL|r CA-630 is also a component of the cell lysis buffer in order to prepare RT-qPCR-ready cell lysates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Octylphenyl-polyethylene glycol
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico IGEPAL™ CA-630
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Densità 1.060
Quantità 100 mL
Informazioni di solubilità Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IGEPAL CA-630
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: IGEPAL CA-630