Learn More
IGF-II/IGF2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
363.00€ - 659.00€
Specifica
| Antigene | IGF-II/IGF2 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18677838
|
Novus Biologicals
NBP2-48510-25ul |
25 μL |
363.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18665397
|
Novus Biologicals
NBP2-48510 |
0.1 mL |
659.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IGF-II/IGF2 Polyclonal antibody specifically detects IGF-II/IGF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| IGF-II/IGF2 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, Cytokine Research | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 3481 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| C11orf43, chromosome 11 open reading frame 43, FLJ22066, FLJ44734, IGF-II, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II, insulin-like growth factor type 2, PP9974, somatomedin-A | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TLQFVCGDRGFYFSRPASRVSRRSRGIVEECCFRSCDLALLETYCATPAKSERDVSTPPTVLPDNFPRYPVGKFFQYDTWKQSTQRLRRGLPALLRARRGHVLAKELEAFREAKRHRPLIALPTQD | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |