Learn More
Novus Biologicals™ IGFBP-1 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18299893 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
18299893 0.1 mg 0.10mg
1 options
Codice prodotto. 18299893
Marca: Novus Biologicals™ NBL111873
The IGFBP-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29268 and based on accession number NM_596. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens insulin-like growth factor binding protein 1 (IGFBP1), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only