Learn More
Novus Biologicals™ IgG ELISA Development Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 6 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.1 - 10 ng/mL |
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3500 |
| Simbolo del gene | IGHG1 |
| Quantità | 1 Kit (for 6 Plates) |
| Disciplina di ricerca | Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology |
| Requisiti di stoccaggio | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Sinonimo | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Vedi altri risultati |