Learn More
IgG,FcγSubclass 2a Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifica
| Antigene | IgG,FcγSubclass 2a Specific |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Coniugato | HRP |
| Forma | Liquid |
| Specie ospite | Goat |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17610387
|
Proteintech
SA00012-2-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17600387
|
Proteintech
SA00012-2-1ML |
1 mL |
179.00€
1mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| IgG,FcγSubclass 2a Specific | |
| HRP | |
| Goat | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Western Blot | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |