missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG, FcγSubclass 2b Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Marca: Proteintech SA00012-3-200UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| IgG, FcγSubclass 2b Specific | |
| HRP | |
| Goat | |
| 200 μL | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto