Learn More
IgG Fraction Mouse anti-Rabbit, HRP, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech SA00001-7L-200UL
Codice prodotto. 17204906
  • 50.00€ / 200µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgG Fraction Monoclonal antibody specifically detects IgG Fraction in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Specifica
Specifica
IgG Fraction
Monoclonal
HRP
200 μL
Rabbit
IgG1
ELISA, Western Blot
0.2 mg/mL
Mouse
Secondary