Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Human, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Human Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifica
Antigene IgG(H+L)
Applicazioni ELISA, Western Blot
Coniugato HRP
Forma Liquid
Specie ospite Donkey
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17600297
Vedere i documenti
Proteintech
SA00001-11-200UL
200 μL
50.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17690287
Vedere i documenti
Proteintech
SA00001-11-1ML
1 mL
179.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
IgG(H+L)
HRP
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Human
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.