Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Brand:  Proteintech SA00001-8-1ML
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17680307
  • 179.00€ / 1mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
IgG(H+L)
HRP
Donkey
1 mL
Mouse
Liquid
ELISA, Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.