Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rat, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifica
| Antigene | IgG(H+L) |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Coniugato | HRP |
| Forma | Liquid |
| Specie ospite | Donkey |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17680287
|
Proteintech
SA00001-10-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17670287
|
Proteintech
SA00001-10-1ML |
1 mL |
179.00€
1mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| IgG(H+L) | |
| HRP | |
| Donkey | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| ELISA, Western Blot | |
| Liquid | |
| Rat | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |