Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Human, Biotin-SP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Human Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifica
| Antigene | IgG(H+L) |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Coniugato | Biotin-SP |
| Forma | Liquid |
| Specie ospite | Goat |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17660347
|
Proteintech
SA00004-6-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17650347
|
Proteintech
SA00004-6-1ML |
1 mL |
179.00€
1mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| IgG(H+L) | |
| Biotin-SP | |
| Goat | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Liquid | |
| Human | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |