Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Mouse, CoraLite594, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 99.00€
Specifica
| Antigene | IgG(H+L) |
|---|---|
| Applicazioni | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Coniugato | CoraLite 594 |
| Forma | Liquid |
| Specie ospite | Goat |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17650397
|
Proteintech
SA00013-3-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17660397
|
Proteintech
SA00013-3-500UL |
500 μL |
99.00€
500µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| IgG(H+L) | |
| CoraLite 594 | |
| Goat | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| Secondary |