Learn More
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIG266, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3500-MSM10-P0
Codice prodotto. 15920218
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker)
Cytoplasm, Cell Surface and Secreted
rIG266
Unconjugated
Mouse
75kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Purified human Ig Gamma Chain
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen.
20 μg
Primary
IgG1