Learn More
Honeywell Safety Products™ Ignite Glasses
Codice prodotto. 12320160
Click to view available options
Colore telaio:
Black, Silver
Red, Silver
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Lens Tint:
Gray
Codice prodotto. 12320160
Marca: Honeywell Safety Products™ 1017081
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lightweight, frameless, distortion free, unobstructed vision safety glasses. Honeywell Safety Products™ Ignite Safety Glasses offer a comfortable and secure fit.
  • Nine-base, wraparound lens design.
  • Close-to-the-face protection and superior coverage.
  • Lightweight frameless design.
  • All-day comfort and180° of distortion free, unobstructed vision.
  • Adjustable nose-piece.
  • Reduced slippage and personalized, comfortable, secure fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775
Lens Coating Anti-fog, Impact-resistant
Product Type Safety glasses
Da utilizzare con (applicazione) Indoor use. Automotive, Building, Construction, Catering, Food, Industrial Cleaning, Maintenance, Service, Ship Building, Textile, Transportation and Utility industries.
Colore telaio Red, Silver
N. per confezione 1 ciasc.
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Polyamide