missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech IHCeasy CD20 Ready-To-Use IHC Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- This kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use.
- Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Specifica
Specifica
| Target Species | Human |
| Tipo di campione | FFPE Tissue |
| Content And Storage | Store at 2°C to 8°C |
| Quantità confezione | 50 Tests |
| Sufficiente per | 50 Reactions |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto