missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech IHCeasy CR1 Ready-To-Use IHC Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
KHC0102 is a ready-to-use IHC kit for staining of CR1. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Specifica
Specifica
| Clonality | Monoclonal |
| Target Species | Human |
| Quantità | 50 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry (IHC) |
| Specie | Mouse |
| Content And Storage | All the reagents are stored at 2°C to 8°C. The kit is stable for 6 months from the date of receipt. |
| Contenuto kit |
|
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto