Learn More
Proteintech IHCeasy TUBB3 Ready-To-Use IHC Kit
Codice prodotto. 17406753 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 17406753
Marca: Proteintech KHC004250T
A ready-to-use IHC kit for the staining of TUBB3 (tubulin, beta 3).
  • This kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use.
  • Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Specifica
Target Species Human, Rat, Mouse
Quantità 50 Tests
Tipo di campione FFPE Tissue
Content And Storage Store at 2°C to 8°C
Quantità confezione 50 Tests
Sufficiente per 50 Reactions