missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech IHCeasy YBX1 Ready-To-Use IHC Kit

Codice prodotto. 17670237 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17670237

Marca: Proteintech KHC017650T

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ready-To-Use IHC Kit

KHC0176 is a ready-to-use IHC kit for staining of YBX1. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.

Specifica

Clonality Polyclonal
Target Species Human, Mouse, Rat
Quantità 50 Tests
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry (IHC)
Specie Rabbit
Content And Storage All the reagents are stored at 2°C to 8°C. The kit is stable for 6 months from the date of receipt.
Contenuto kit
  • Antigen Retrieval Buffer(100 mL, 50 x)
  • Washing Buffer(100 mL x2, 20 x)
  • Blocking Buffer(5 mL, RTU)
  • Rabbit Polyclonal Primary Antibody(5 mL, RTU)
  • Polymer-HRP-Goat anti-Rabbit Secondary Antibody(5 mL, RTU)
  • Chromogen Component A(0.2 mL, RTU)
  • Chromogen Component B(4 mL, RTU)
  • Signal Enhancer(5 mL, RTU)
  • Counter Staining Reagent(5 mL, RTU)
  • Mounting Media(5 mL, RTU)
  • Datasheet (1 Copy)
  • Manual(1 Copy)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato