Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III
Codice prodotto. 14801582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
3 mL
4 ml
8 mL
16 ml
25 mL
35 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
Codice prodotto. 14801582
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiale affidabili, da utilizzare per la raccolta, l'analisi o la conservazione di campioni di piccole dimensioni. Le fiale per campioni in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ tipo III sono ideali per numerose applicazioni diagnostiche, farmaceutiche e sanitarie.
  • Clear Type III Soda Lime Glass vial
  • With push-in cap
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Colore Trasparente
Materiale Vetro sodico-calcico tipo III
Volume (sistema metrico) 2 ml
N. per confezione 250
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura A pressione
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Quantità Confezione da 250