Learn More
IKA™ Agitatore magnetico con piastra riscaldante con controllo di sicurezza IKA™ RCT Basic IKAMAG™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10414452 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10414452
Marca: IKA™ 0003810000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 50 to 1500 rpm; Size: 5.3 in. dia.
Incorporates extra technology including a powerful motor for a higher range of speeds and additional temperature control mode for faster heating of medium.
  • Integrated temperature control
  • Includes PT 1000 temperature sensor (PT 1000.60)
  • Exact temperature and speed setting via digital display, even when switched off
  • Set safety temperature limit displayed digitally
  • 'Hot Top' indicator warning to prevent burns
  • Digital error code display
  • Adjustable safety circuit of heating plate temperature (50-360°C)
  • Safety magnetic stirrer with heating, suitable for unsupervised operation
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g., ETS-D5, enables precise temperature control
  • High level of safety through improved heat control technology
  • Enclosed assembly (IP 42) guarantees long service life
  • Highly polished aluminum heating plate for optimum heat transfer
  • Improved magnetic adhesion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Alluminio
Tensione 230 V
Specifiche di sicurezza Agitatore magnetico riscaldante di sicurezza, idoneo all'utilizzo senza supervisione. Elevati livelli di sicurezza grazie alla tecnologia di controllo migliorata
Funzioni di agitazione Agitatore magnetico con riscaldamento, idoneo per operazioni senza supervisione
Modello RCT base digitale
Size 135 mm
Altezza (sistema metrico) H 85 mm
Temperatura (sistema metrico) 310 °C
Temperatura ambiente Da 5 a 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Wattage 650 w
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Tipo Agitatore magnetico riscaldante
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 0/50 a 1500 rpm
Warranty 24 mesi
Certificazione/Conformità IP 42 DIN EN 60529
Display LED