Learn More
IKA RV 10.4 Condensate Trap
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Distilling Low-Boiling Solvents
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The solvent to be distilled can be continuously fed in through the PTFE inlet tube
- Cooling by dry ice, no cooling water required
- Max. condensation thanks to low temperatures
Specifications
Specifications
| Tipo | Dry Ice Condenser |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Distilling Low-Boiling Solvents |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Distilling Low-Boiling Solvents |