Learn More
Novus Biologicals™ IkB-beta Protein
Codice prodotto. 18461911 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
100μg
Dimensione della confezione:
0.50mg
100µg
Codice prodotto. 18461911
Marca: Novus Biologicals™ NBP1990910.5mg
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-356 of Human IkB-beta The Recombinant Human IkB-beta Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IkB-beta Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Liquid. 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 1 mM DTT
Peso molecolare 40.3 kDa
Metodo di purificazione SDS-PAGE
Quantità 0.5 mg
Sorgente Human
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Status giuridico RUO
Nome comune IkB-beta
Coniugato Unconjugated
Purity or Quality Grade >90%