missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL10RA Monoclonal Antibody (OTI1D8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506932
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 10. This protein is structurally related to interferon receptors. It has been shown to mediate the immunosuppressive signal of interleukin 10, and thus inhibits the synthesis of proinflammatory cytokines. This receptor is reported to promote survival of progenitor myeloid cells through the insulin receptor substrate-2/PI 3-kinase/AKT pathway. Activation of this receptor leads to tyrosine phosphorylation of JAK1 and TYK2 kinases. Two transcript variants, one protein-coding and the other not protein-coding, have been found for this gene.Specifica
| IL10RA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13651 | |
| IL10RA | |
| Full length human recombit protein of human IL10RA produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1D8 | |
| Unconjugated | |
| IL10RA | |
| CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10R, IL-10R1, IL10R | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3587 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto