Learn More
IL10RA Monoclonal Antibody (OTI1D8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506932S
Descrizione
IL10RA Monoclonal antibody specifically detects IL10RA in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| IL10RA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13651 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3587 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1D8 | |
| Unconjugated | |
| Il10ra | |
| AW553859; CD210; CD210a; CDw210; CDW210A; CDW210B; CRF2-4; CRFB4; D21S58; D21S66; HIL-10R; I10R; I10R1; il-10 receptor; il-10 receptor antagonist; IL-10 receptor subunit alpha; IL10R; IL-10R alpha; IL-10R subunit 1; IL-10R subunit alpha; IL-10R1; IL-10R2; Il10ra; IL-10RA; interleukin 10 receptor subunit alpha; interleukin 10 receptor, alpha; interleukin-10 receptor alpha chain; interleukin-10 receptor subunit 1; Interleukin-10 receptor subunit alpha; mIL-10R | |
| Full length human recombinant protein of human IL10RA produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.