Learn More
Abnova™ IL11 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16190075
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16190075
Marca: Abnova™ H00003589P01.25ug
Human IL11 full-length ORF ( NP_000632, 1 a.a. - 199 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MNCVCRLVLVVLSLWPDTAVAPGPPPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDSLPTLAMSAGALGALQLPGVLTRLRADLLSYLRHVQWLRRAGGSSLKTLEPELGTLQARLDRLLRRLQLLMSRLALPQPPPDPPAPPLAPPSSAWGGIRAALAILGGLHLTLDWAVRGLLLLKTRL
Specifica
Numero di accesso NP_000632
ID gene (immissione) 3589
Nome interleukin 11
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 25 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene AGIF, IL-11
Simbolo del gene IL11
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer