missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL18R1 Antibody (11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-89797CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL18R1 Monoclonal antibody specifically detects IL18R1 in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Capture
Specifica
| IL18R1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL18R1 (Accession#: NP_003846.1; Met 1-Arg 329). | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers | |
| 8809 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA, Sandwich ELISA Capture | |
| 11 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto