Learn More
Novus Biologicals™ IL18R1 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.8 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 7.81-500 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 |
| ID gene (immissione) | 8809 |
| Vedi altri risultati |