missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IL18R1 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. p-200083981 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18693311

Marca: Novus Biologicals™ NBP2793465Plates

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 7.8 pg/mL
Assay Sensitivity 7.81-500 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1
ID gene (immissione) 8809
Simbolo del gene IL18R1
Specie ospite Mouse/Rabbit
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 65 ng of recombinant IL18R1.
  • Capture Antibody: 1.0 mg/mL of rabbit anti-IL18R1 monoclonal antibody.
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL mouse anti-IL18R1 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Quantità 5 Plates
    Status giuridico RUO
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio IL18R1
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2.0 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 1.0 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve usi ng 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 500 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato