Learn More
IL18R1 Mouse anti-Human, Clone: B-E43, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
507.00€ - 935.00€
Specifica
| Antigene | IL18R1 |
|---|---|
| Clone | B-E43 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Flow Cytometry, ELISA, Functional |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18008625
|
Novus Biologicals
NBP3-14586-200UL |
200 μg |
507.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18329571
|
Bio-Techne
NBP3-14586-500UL |
500 μg |
935.00€
500µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IL18R1 Monoclonal antibody specifically detects IL18R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Functional AssaySpecifica
| IL18R1 | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| CD Markers | |
| PBS. Sterile-filtered through 0.22 um. | |
| 8809 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity purified | |
| Antibody |
| B-E43 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 | |
| Recombinant human IL18R1 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |