Learn More
Abnova™ IL1RN (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16116751
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16116751
Marca: Abnova™ H00003557P01.10ug
Human IL1RN full-length ORF ( AAH09745, 1 a.a. - 159 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MALETICRPSGRKSSKMQAFRIWDVNQKTFYLRNNQLVAGYLQGPNVNLEEKIDVVPIEPHALFLGIHGGKMCLSCVKSGDETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKFYFQEDE
Specifica
Numero di accesso AAH09745
ID gene (immissione) 3557
Nome interleukin 1 receptor antagonist
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene ICIL-1RA, IL-1ra3, IL1F3, IL1RA, IRAP, MGC10430
Simbolo del gene IL1RN
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer