Learn More
Cytiva Colonne illustra™ AutoSeq G-50
Use for rapid removal of unincorporated fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions prior to automated sequencing. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 Columns provide effective purification essential for high-quality sequencing results.
196.00€ - 2199.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Rimozione rapida di terminatori di colorante fluorescente non incorporato da reazioni di sequenziamento ciclico prima del sequenziamento automatizzato |
---|---|
Product Type | Colonna |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11773309
|
Cytiva
27-5340-01 |
50 Columns |
196.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11783309
|
Cytiva
27-5340-02 |
250 colonne |
873.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11793309
|
Cytiva
27-5340-03 |
1000 colonne |
2199.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Columns are prepacked with Sephadex G-50 DNA Grade F and pre-equilibrated in double-distilled water with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide added as a preservative
- Columns that are ready to use enable sample application to collection of purified product in less than 4 min.
- Can be used to clean up reactions prepared with the BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit from Applied Biosystems
- Typical sample volume 12 to 25 μl
- Suitable for purification of DNA greater than 20 bases in length
- Optimized for automated fluorescent sequencing
Specifica
Rimozione rapida di terminatori di colorante fluorescente non incorporato da reazioni di sequenziamento ciclico prima del sequenziamento automatizzato | |
Colonna |