Learn More
Cytiva Exonuclease I
Codice prodotto. 10228854 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2500 U
5000 U
Dimensione della confezione:
2500 unità
5000 unità
Codice prodotto. 10228854
Marca: Cytiva E70073Z
Catalyzes sequential removal of nucleotides 3' end of single-stranded DNA molecule
  • Monomeric and bacterial
  • Molecular weight: 54.5kd
  • Expressed in E.Coli
  • Inactivated by heating at 80°C for 15 minutes
  • Active in PCR buffers
  • Activity: 10U/μL
  • Free of contaminating endonucleases, double-stranded exonucleases and ribonucleases
  • >95% pure by SDS-PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >95% by SDS-PAGE
Sorgente Bacteria
Quantità 2500 U
Product Type Exonuclease I
Peso molecolare 54.5kd