Learn More
Cytiva Exonuclease I
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2500 U
5000 U
Dimensione della confezione:
2500 unità
5000 unità
Descrizione
- Monomeric and bacterial
- Molecular weight: 54.5kd
- Expressed in E.Coli
- Inactivated by heating at 80°C for 15 minutes
- Active in PCR buffers
- Activity: 10U/μL
- Free of contaminating endonucleases, double-stranded exonucleases and ribonucleases
- >95% pure by SDS-PAGE
Specifica
Specifica
| Purezza | >95% by SDS-PAGE |
| Sorgente | Bacteria |
| Quantità | 5000 U |
| Product Type | Exonuclease I |
| Peso molecolare | 54.5kd |