Learn More
Cytiva Purificazione DNA e reazione di sequenziamento illustra™ ExoProStar
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
20
100
500
2000
5000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and dNTPs. Enzymes provided in two separate tubes, just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction.
- Fast 30-minute protocol
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Easy to automate
- Complete heat inactivation of the enzymes within 15 minutes
Specifica
Specifica
| Descrizione | Enzymatic PCR clean up technology with illustra Exonuclease I and Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum flexibility comes in two separate tubes. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la purificazione del DNA e delle reazioni di sequenziamento in modo rapido, efficiente e affidabile |
| Include | Una provetta di fosfatasi alcalina ed esonucleasi I |
| N. di reazioni | 500 |
| Product Type | illustra ExoProStar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- illustra
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 50% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.