Learn More
Cytiva Kit di amplificazione del DNA illustra™ GenomiPhi V2
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
100 reactions
25 reactions
500 reactions
Dimensione della confezione:
25 reazioni
500 reazioni
pezzi 100
Descrizione
Includes
Tampone per campioni, tampone di reazione, miscela enzimatica e DNA di controllo Lambda (10 ng/μl)
- Starting material can be purified DNA or nonpurified cell lysates
- Simple protocol provides typical yields of 4 to 7μg DNA and average product lengths >10kb
- Less hands-on time compared to traditional isolation methods
- Representative amplification of the whole genome
- Automation-friendly protocol with great reproducibility
- High-quality DNA for array CGH, high-throughput genotyping, DNA archival, PCR, restriction enzyme digestion, hybridization, and cloning
- Contains all of the components necessary for genomic DNA preparation by isothermal strand displacement amplification
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the kit at -70°C.The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C. Thaw components on ice and maintain at 0°C to 4°C during handling. |
| Descrizione | Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit offers highly efficient and representative whole-genome amplification with 4 to 7 μg yield from nanogram amounts of DNA sample. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Genotipizzazione (SNP, STR, Array CGH) e archiviazione del DNA |
| Include | 5 tamponi campione 0.9 ml, 5 tamponi di reazione 0.9 ml, 5 miscele di enzimi 100 μl, DNA di controllo 20 μl (fago lambda) |
| N. di reazioni | 500 reactions |
| Product Type | illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit |
| Size | > 10 kb |
| Durata del test | 1.5-2 h |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 500 reactions
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene (25-6600-32:)100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il (25-6600-32:)100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.