Learn More
Cytiva Colonne illustra™ NAP™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 20
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
Includes
Protocollo passo-passo completo per l'identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione
- Disposable columns prepacked with Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel require only gravity to run
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5mL (NAP-5), 1mL (NAP-10) or 2.5mL (NAP-25)
- Useful for small-scale purification, desalting, and buffer exchange
Order Info
Il gel con DNA di grado G-25 viene fornito in un tampone a colonna costituito da acqua distillata con biocida Kathon™ CG/ICP al 0.15%.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi |
| Include | Protocollo passo-passo completo di identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione |
| Product Type | NAP-25 |
| Quantità | Confezione da 50 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-