Learn More
Cytiva Colonne illustra™ NAP™
Per una purificazione rapida ed efficiente di DNA e oligonucleotidi (>10 oligomeri) in meno di 15 minuti mediante flusso di gravità. Le colonne Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ sono monouso e preimpaccate con Sephadex™ Grado DNA G-25
194.00€ - 450.00€
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi |
---|---|
Include | Protocollo passo-passo completo di identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione |
Product Type | NAP-5 |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
10054394
|
Cytiva
17-0853-01 |
Confezione da 20 |
194.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10218284
|
Cytiva
17-0853-02 |
Confezione da 50 |
450.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
- Le colonne monouso preimpaccate con gel per DNA Sephadex™ G-25 necessitano solo della gravità per funzionare
- Disponibili in tre misure, a seconda del volume del campione: 0.5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2.5 ml (NAP-25)
- Utile per purificazione su piccola scala, desalinizzazione e scambio di tamponi
Specifications
Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi | |
Protocollo passo-passo completo di identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione | |
NAP-5 |