Learn More
Cytiva NICK™ Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 Columns
50 Columns
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
- Prepacked with Sephadex™ G-50 DNA Grade in distilled water with 0.15% Kathon™ CG/ICP Biocide
- Typical recovery: ≥90% of applied DNA
- Can accommodate sample volumes up to 100μL
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Rapid purification of labeled DNA from unincorporated radiolabeled Nucleotides using gravity-flow chromatography |
| Include | Sephadex™ G-50 DNA grade in distilled Water with 0.15% Kathon™ CG/ICP Biocide |
| Product Type | Column |
| Quantità | 50 Columns |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: reaction mass of:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and2-methyl-2Hisothiazol- 3-one