Learn More
Cytiva NICK™ Columns
Codice prodotto. 10597065 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 Columns
50 Columns
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 50
Codice prodotto. 10597065
Marca: Cytiva 17085501
For rapid purification of labeled DNA (>20 bases in length) from unincorporated radiolabeled nucleotides using gravity-flow chromatography
  • Prepacked with Sephadex™ G-50 DNA Grade in distilled water with 0.15% Kathon™ CG/ICP Biocide
  • Typical recovery: ≥90% of applied DNA
  • Can accommodate sample volumes up to 100μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Rapid purification of labeled DNA from unincorporated radiolabeled Nucleotides using gravity-flow chromatography
Include Sephadex™ G-50 DNA grade in distilled Water with 0.15% Kathon™ CG/ICP Biocide
Product Type Column
Quantità 20 Columns
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz