Learn More
Cytiva Sfere illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR
Codice prodotto. 10678095 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
Provetta da 0.5 ml
Provette/piastra da 0,2 ml
Provette/piastra da 0.2 ml
N. di reazioni:
96
100
480
Volume:
200 μl
200 μl
500 μl
Dimensione della confezione:
100 reazioni
480 reazioni
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato N. di reazioni Volume Dimensione della confezione
10678095 Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera 96 200 μl Pezzo
10525775 Provette/piastra da 0.2 ml 480 200 μl 480 reazioni
10380395 Provette/piastra da 0,2 ml 96 200 μl Pezzo
10289034 Provetta da 0.5 ml 100 500 μl 100 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10678095 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27955901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Biglie di reazione pre-miscelate e pre-dosate per eseguire amplificazioni PCR standard. Le biglie Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR sono stabili a temperatura ambiente.
  • puReTaq DNA polymerase and high-purity reagents provide robust performance with very low levels of contaminating DNA
  • Manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
  • Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
  • Verified for real-time PCR
  • Ready-To-Go means simply add template DNA and primers and cycle
Kit Contents: Room-temperature stable beads containing ~ 2.5 units of recombinant PuReTaq DNA polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction buffer. When a bead is reconstituted to a 25 μL final volume, the concentration of each dNTP is 200 μM in10 mM Tris-HCl (pH 9.0 at room temp.), 50 mM KCl and 1.5 mM MgCl2. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Perle stabili a temperatura ambiente contenenti ∼ 2.5 unità di polimerasi del DNA PuReTaq ricombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizzatori, BSA e tampone di reazione e, quando una perla viene ricostituita al volume finale di 25 μl, la concentrazione di ciascun dNTP
Formato Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
N. di reazioni 96
Volume 200 μl