Learn More
Cytiva Sfere illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR
Codice prodotto. p-4007188 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
Provetta da 0.5 ml
Provette/piastra da 0,2 ml
Provette/piastra da 0.2 ml
N. di reazioni:
96
100
480
Volume:
200 μl
200 μl
500 μl
Dimensione della confezione:
100 reazioni
480 reazioni
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato N. di reazioni Volume Dimensione della confezione
10525775 Provette/piastra da 0.2 ml 480 200 μl 480 reazioni
10380395 Provette/piastra da 0,2 ml 96 200 μl Pezzo
10678095 Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera 96 200 μl Pezzo
10289034 Provetta da 0.5 ml 100 500 μl 100 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10525775 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27955702
Biglie di reazione pre-miscelate e pre-dosate per eseguire amplificazioni PCR standard. Le biglie Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR sono stabili a temperatura ambiente.
  • La molecola di DNA polimerasi puReTaq e i reagenti a elevata purezza offrono prestazioni affidabili con livelli molto bassi di DNA contaminante
  • Il processo di produzione mantiene le prestazioni per un'eccellente riproducibilità con meno rischio di errori di pipettaggio e di contaminazione
  • La stabilità a lungo termine a temperatura ambiente semplifica la spedizione ed elimina qualsiasi necessità di conservazione in congelatore
  • Verificato per PCR in tempo reale
  • Ready-To-Go significa che è sufficiente aggiungere DNA modello, primer ed effettuare il ciclo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Perle stabili a temperatura ambiente contenenti ∼ 2.5 unità di polimerasi del DNA PuReTaq ricombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizzatori, BSA e tampone di reazione e, quando una perla viene ricostituita al volume finale di 25 μl, la concentrazione di ciascun dNTP
Formato Provette/piastra da 0.2 ml
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
N. di reazioni 480
Volume 200 μl
Identificativo prodotto
  • PuReTaq
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 73.3% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 73.3% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.