Learn More
Cytiva Sfere illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR
Codice prodotto. 10187044 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
0.5mL Tube
Provetta da 0.2 ml
Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
N. di reazioni:
96
100
Volume:
200 μl
500μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato N. di reazioni Volume Dimensione della confezione
10187044 Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera 96 200 μl Pezzo
10064974 Provetta da 0.2 ml 96 200 μl Pezzo
10015264 0.5mL Tube 100 500μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10187044 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27925901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Optimized for performing either one-step or conventional two-step reverse transcription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR Beads are ambient temperature stable, pre-mixed, and ready for pre-dispensed reactions.
  • Reagents are optimized for full-length cDNA synthesis (>7.5 kb) and optimal sensitivity from PCR
  • Provided in either thin walled 0.5 ml or 0.2 ml tubes/plates compatible with most thermocyclers
  • Supplied with both pd(N)6 and oligo(dT) primers for flexibility
  • The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
  • Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Perle stabili a temperatura ambiente contenenti tampone, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, circa 2 unità di polimerasi di DNA di Taq, transcriptasi inversa M-MLV, protezione RNA (porcina) e stabilizzatori (incluso BSA esente da RNasi/DNasi), con perla ricombinata a 50. A temperatura ambiente in bustina con essiccante
Formato Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) RT-PCR
N. di reazioni 96
Volume 200 μl