Learn More
Cytiva Mini kit di isolamento RNAspin illustra™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
20 Preps
250 Preps
50 preparazioni
Dimensione della confezione:
20 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
Includes
Libretto di protocollo con scheda di riferimento rapido staccabile, componenti necessari per un numero specificato di preparati, compresi i prefiltri e DNasi I
- Recovers total RNA due to removal of genomic DNA through on-column DNase I treatment
- Can be used on cultured cells, tissue, yeast and hard-to-lyse bacterial strains
- Prefilters reduce lysate viscosity for maximum yield and purity
- Results can be obtained with small amounts of sample
- Binding capacity: 100μg
- Sample size: 30mg (animal tissue), up to 5 × 106 cells (cell culture)
- Elution volume: 40 to 120μL
- RNA Purity (A260/A280): 1.8 to 2.2
- Total time of preparation: <30 min/6 preps
Quantitative reverse transcriptase PCR (QRT-PCR), Northern blot, and microarray experiments
Specifica
Specifica
| Descrizione | illustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit is designed for rapid extraction of high-quality RNA from a wide range of sample types. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for the isolation of high-quality total RNA from a wide range of source material including hard-to-lyse bacterial strains. Purified RNA is suitable for use in sensitive downstream applications such as quantitative reverse transcriptase PCR (qRT-PCR), |
| Include | Protocol booklet with detachable, quick-reference guide and necessary components, including prefilters and DNase I |
| N. di reazioni | 20 Preps |
| Product Type | illustra RNAspin Mini Kit |
| RNasi | 1.8-2.2 |
| Volume del campione | <30 mg |
| Durata del test | < 30 min/6 preps |
| Resa | Up to 100μg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .