Learn More
Cytiva Gel di agarosio illustra™ per grado di DNA Sephadex™ G-50 e G-100
Codice prodotto. 11574925 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Volume letto:
15 to 20 mL/g in Distilled Water
9 to 11 mL/g in Distilled Water
Da 9 a 11 ml/g in acqua distillata
Dimensione particelle:
20 to 50 μm
50 to 150 μm
Da 50 a 150 μm
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11574925
Marca: Cytiva 17057301
Used for purification of DNA from small molecules. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels purify DNA by gel filtration.
  • Testate per garantire un elevato recupero riproducibile di DNA
  • Ideali per ricercatori che preferiscono preparare le proprie colonne per la purificazione degli acidi nucleici in modo autonomo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 g
Dimensione particelle 50 to 150 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Auto Seq G-50 column, ProbeQuant G-50 micro column, MicroSpin G-50 column and NICK column
Volume letto 9 to 11 mL/g in Distilled Water
Product Type G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels
Formato Beaded Gel
Da utilizzare con (applicazione) For purification of DNA from small molecules by gel filtration
Intervallo di pH 2 to 10
Support Type Cross-linked Dextran with Epichlorohydrin
Tipo di campione DNA
Content And Storage 4° to 30°C