Learn More
Cytiva Kit di amplificazione DNA illustra™ a cella singola GenomiPhi™
Codice prodotto. 15301652 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
25
100
Dimensione della confezione:
100 reazioni
25 reazioni
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
15301652 25 25 reazioni
15311652 100 100 reazioni
2 options
Codice prodotto. 15301652
Marca: Cytiva 29108107
Includes
1 tampone di reazione GenomiPhi per cellule singole da 275 µl, 1 mix di enzimi GenomiPhi per cellule singole da 25 µl, 1 mix di amplificazione per cellule singole GenomiPhi da 25 µl, 1 soluzione DTT GenomiPhi per cellule singole da 100 µl, 1 tampone per lisi GenomiPhi per cellule singole da 100 µl e 1 tampone di neutralizzazione GenomiPhi per cellule singole da 100 µl
Per amplificare il DNA di un intero genoma da un'unità piccola come una singola cellula. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ combina le esclusive capacità della DNA polimerasi Phi29 con una formulazione ottimizzata per amplificare il DNA genomico da 1 a 1000 cellule senza interferenze di background.
  • For whole genome amplification of genomic DNA from as little as a single cell
  • Novel clean-up process supresses background allowing sensitivity down to 1fg of input DNA
  • Simple Isothernal strand displacement (MDA) technology using Phi29 DNA polymerase
  • Amplifications can be completed in less than 3 hours with less than 15 minutes hands-on time
  • Optimized to promote complete cell lysis with uniform denaturation of DNA prior to amplification
  • Reaction time: 2 to 4 hours
  • Product average size: >10kb
Applications
For SNP arrays, Next Gen Sequencing, aCGH
Recommended Storage
Store the kit at -70°C. The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Conservare il kit a -70 °C. Conservare il mix di enzimi a -70 °C. Tutti gli altri componenti possono essere conservati a -20 °C
Descrizione Single Cell GenomiPhi DNA Amplification kit combines the unique capabilities of Phi29 DNA polymerase with an optimized formulation to amplify genomic DNA from 1-1000 cells without background interference.
Tipo di prodotto finale Kit di amplificazione DNA illustra™ a cella singola GenomiPhi™
Da utilizzare con (applicazione) Genomic DNA Amplification
Include Tampone di reazione GenomiPhi a cella singola 1 x 275 μl, mix enzimi GenomiPhi a cella singola 1 x 25 μl, mix di amplificazione a cella singola GenomiPhi 1 x 25 μl, soluzione DTT GenomiPhi a cella singola 1 x 100 μl, tampone per lisi GenomiPhi a cella singola 1 x 100 μl e tampone di neutralizzazione GenomiPhi a cella singola 1 x 100 μl
N. di reazioni 25
Product Type Kit di amplificazione DNA illustra™ a cella singola GenomiPhi™
Size >10kb
Durata del test 2 to 4 hours
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide