Learn More
Cytiva Kit di amplificazione DNA illustra™ a cella singola GenomiPhi™
Codice prodotto. 15311652 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
25
100
Dimensione della confezione:
100 reazioni
25 reazioni
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
15311652 100 100 reazioni
15301652 25 25 reazioni
2 options
Codice prodotto. 15311652
Marca: Cytiva 29108039
Includes
1 tampone di reazione GenomiPhi per cellule singole da 275 µl, 1 mix di enzimi GenomiPhi per cellule singole da 25 µl, 1 mix di amplificazione per cellule singole GenomiPhi da 25 µl, 1 soluzione DTT GenomiPhi per cellule singole da 100 µl, 1 tampone per lisi GenomiPhi per cellule singole da 100 µl e 1 tampone di neutralizzazione GenomiPhi per cellule singole da 100 µl
Per amplificare il DNA di un intero genoma da un'unità piccola come una singola cellula. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Lifescience™ illustra™ Single Cell GenomiPhi™ combina le esclusive capacità della DNA polimerasi Phi29 con una formulazione ottimizzata per amplificare il DNA genomico da 1 a 1000 cellule senza interferenze di background.
  • For whole genome amplification of genomic DNA from as little as a single cell
  • Novel clean-up process supresses background allowing sensitivity down to 1fg of input DNA
  • Simple Isothernal strand displacement (MDA) technology using Phi29 DNA polymerase
  • Amplifications can be completed in less than 3 hours with less than 15 minutes hands-on time
  • Optimized to promote complete cell lysis with uniform denaturation of DNA prior to amplification
  • Reaction time: 2 to 4 hours
  • Product average size: >10kb
Applications
For SNP arrays, Next Gen Sequencing, aCGH
Recommended Storage
Store the kit at -70°C. The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the kit at -70°C. The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C.
Descrizione Single Cell GenomiPhi DNA Amplification kit combines the unique capabilities of Phi29 DNA polymerase with an optimized formulation to amplify genomic DNA from 1-1000 cells without background interference.
Tipo di prodotto finale illustra™ Single Cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit
Da utilizzare con (applicazione) Genomic DNA Amplification
Include Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275μL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100μL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100μL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100μL
N. di reazioni 100
Product Type illustra Single Cell GenomiPhi DNA Amplification Kit
Size >10kb
Durata del test 2 to 4 hours
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1