Learn More
Cytiva Kit illustra™ Solution dNTP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Sono disponibili formulazioni, test, confezioni ed etichettatura personalizzati
Specifica
Specifica
| Formato | Liquido |
| pH | 7 |
| Product Type | Set dNTP |
| Concentrazione | 100 mm |
| Purezza | >99% |
| Quantità | 4 x 25 μm |
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sottoposta a prova funzionale per PCR a lungo raggio e sequenziamento, amplificazione degli acidi nucleici, marcatura, mutagenesi, sintesi del cDNA e profilazione dell'espressione |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.