Learn More
Cytiva Solution dNTPs: DNA Polymerization Mix
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
138.34€ - 372.00€
Specifica
Formato | Liquid |
---|---|
Concentrazione | 20 mM |
Purezza | >99% |
Colore | Colorless |
Da utilizzare con (applicazione) | Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10196414
|
Cytiva
28-4065-58 |
20 mM | DNA Polymerase Mix dNTP (20mM each A,C,G,T) | 4 x 10 μm |
372.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10793007
|
Cytiva
28-4065-57 |
20 mM | DNA Polymerization Mix dNTP (20mM each A,C,G,T) | 10 μm |
138.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Specifica
Liquid | |
>99% | |
Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |
20 mM | |
Colorless |